Acide 2-hydroxy-3,5-bis(2-méthyl-2-propanyl)benzoïque 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Bis-tert-butylsalicylic acid, 3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzoic Acid
386860050 386860250
ACRO386860050EA 27.6 EUR InStock
ACRO386860050 ACRO386860250
Acide 2-hydroxy-3,5-bis(2-méthyl-2-propanyl)benzoïque 99%
Acide 2-hydroxy-3,5-bis(2-méthyl-2-propanyl)benzoïque
Appearance: Off-white to beige Powder
Formule: C₁₅H₂₂O₃
MW: 250,34 g/mol
Point de fusion: 158…162 °C
Point d'éclair: 179 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059058
Numéro CAS: 19715-19-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 165 °C
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité