2-Octyne-1-ol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
387030050 387030250
ACRO387030050EA 46.9 EUR InStock
ACRO387030050 ACRO387030250
2-Octyne-1-ol 98%
2-Octyne-1-ol
Formule: C₈H₁₄O
MW: 126,2 g/mol
Point d'ébullition: 76…78 °C (2 mmHg)
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039542
Numéro CAS: 20739-58-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité