Diethoxymethylsilane 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
392260050 392260250 392261000 392260000
ACRO392260050EA 43.6 EUR InStock
ACRO392260050 ACRO392260250 ACRO392261000 392260000.
Diethoxymethylsilane 97%
Diethoxymethylsilane
Formule: C₅H₁₄O₂Si
Point d'éclair: 10 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026749
Numéro CAS: 2031-62-1
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3740 to 1.3760 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité