2-Bromo-6-formylpyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
387420010 387420050
ACRO387420010EA 38.8 EUR InStock
ACRO387420010 ACRO387420050
2-Bromo-6-formylpyridine 97%
2-Bromo-6-formylpyridine
Formule: C₆H₄BrNO
MW: 186,01 g/mol
Point de fusion: 79…82 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02683546
Numéro CAS: 34160-40-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité