Potassium vinyltrifluoroborate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
387700010 387700050
ACRO387700010EA 44.5 EUR InStock
ACRO387700010 ACRO387700050
Potassium vinyltrifluoroborate 95%
Potassium vinyltrifluoroborate
Formule: C₂H₃BF₃K
Point de fusion: 240…242 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093335
Numéro CAS: 13682-77-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité