Propionyl bromide 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
392360050 392360250 392361000
ACRO392360050EA 37.4 EUR InStock
ACRO392360050 ACRO392360250 ACRO392361000
Propionyl bromide 95%
Propionyl bromide
Appearance: Colorless to yellow Liquid
Formule: C₃H₅BrO
MW: 136,98 g/mol
Point d'ébullition: 104 °C (760 mmHg)
Densité: 1.52 g/cm³
Point d'éclair: 52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000116
Numéro CAS: 598-22-1
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4525 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité