Acide 5-fluoro-2-nitrobenzoïque 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
398870010 398870050
ACRO398870010EA 27.4 EUR InStock
ACRO398870010 ACRO398870050
Acide 5-fluoro-2-nitrobenzoïque 98%
Acide 5-fluoro-2-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄FNO₄
Point de fusion: 138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055635
Numéro CAS: 320-98-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 134 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité