3-Ethynyltoluene 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
392660010 392660050
ACRO392660010EA 42.8 EUR InStock
ACRO392660010 ACRO392660050
3-Ethynyltoluene 97%
3-Ethynyltoluene
Formule: C₉H₈
Point d'éclair: 25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318174
Numéro CAS: 766-82-5
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité