(±)-1-Phénylprop-2-yne-1-ol 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Phenyl-2-propyn-1-ol
392760010 392760050 392760250
ACRO392760010EA 40.6 EUR InStock
ACRO392760010 ACRO392760050 ACRO392760250
(±)-1-Phénylprop-2-yne-1-ol 98+%
(±)-1-Phénylprop-2-yne-1-ol
Formule: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Point de fusion: 22 °C
Point d'éclair: 99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021860
Numéro CAS: 4187-87-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité