4-Iodophénylhydrazine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (4-Iodophenyl)hydrazine
399050010 399050050
ACRO399050010EA 48.5 EUR InStock
ACRO399050010 ACRO399050050
4-Iodophénylhydrazine 95%
4-Iodophénylhydrazine
Formule: C₆H₇IN₂
MW: 234,04 g/mol
Point de fusion: 101…102 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00052688
Numéro CAS: 13116-27-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 106 °C
NMR ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité