Allyltriméthoxysilane 97+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
388940050 388940250
ACRO388940050EA 52.7 EUR InStock
ACRO388940050 ACRO388940250
Allyltriméthoxysilane 97+%
Allyltrimethoxysilane
Formule: H₂CCHCH₂Si(OCH₃)₃
Point d'éclair: 46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053865
Numéro CAS: 2551-83-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité