Zinc chlorure 0.7 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
389451000 389458000
389451000.EA 168 EUR InStock
389451000. 389458000.
Zinc chlorure 0.7 M dans le THF, AcroSeal®
Zinc chlorure
Formule: ZnCl₂
Point d'ébullition: 66 °C
Point d'éclair: –22 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011295
Numéro CAS: 7646-85-7
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to hazy colorless Solution
Titration Argentometric 0.65 to 0.8 M
Water ≤0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité