(4-Bromophényl)acétate d'éthyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO392990050EA 48.5 EUR InStock
ACRO392990050 ACRO392990250 ACRO392990010
(4-Bromophényl)acétate d'éthyle 99%
(4-Bromophényl)acétate d'éthyle
Formule: C₁₀H₁₁BrO₂
MW: 243,1 g/mol
Point de fusion: 29…31 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016333
Numéro CAS: 14062-25-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité