2'-Iodoacétophénone 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2-Iodophenyl)ethan-1-one, 1-(2-Iodophenyl)ethanone, o-Iodoacetophenone
393130010 393130050
ACRO393130010EA 34 EUR InStock
ACRO393130010 ACRO393130050
2'-Iodoacétophénone 99+%
2'-Iodoacétophénone
Formule: C₈H₇IO
MW: 246,05 g/mol
Point d'ébullition: 139…140 °C (12 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00094998
Numéro CAS: 2142-70-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6170 to 1.6200 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité