2-(Triphenylphosphoranylidene)propionaldehyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO399110100EA 187 EUR InStock
ACRO399110100 ACRO399110010
2-(Triphenylphosphoranylidene)propionaldehyde 98%
2-(Triphenylphosphoranylidene)propionaldehyde
Appearance: White to light beige Powder
Formule: C₂₁H₁₉OP
MW: 318,356 g/mol
Point de fusion: 213…217 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075596
Numéro CAS: 24720-64-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
NMR (1H-NMR) ≥97.5 %
NMR (31P-NMR) ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité