Zinc sulfate monohydraté 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
389800010 389800050 389802500
ACRO389800010EA 89.3 EUR InStock
ACRO389800010 ACRO389800050 ACRO389802500
Zinc sulfate monohydraté 99%
Zinc sulfate monohydraté
Formule: ZnSO₄·1H₂O
Densité: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149893
Numéro CAS: 7446-19-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité