Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Boc-D-serine methyl ester 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

ACRO399370100EA 174 EUR InStock
ACRO399370100
N-Boc-D-serine methyl ester 97%
N-Boc-D-serine methyl ester
Appearance: Clear colorless to yellow Viscous liquid


Formule: C₉H₁₇NO₅
MW: 219,237 g/mol
Point d'ébullition: 215 °C (760 mmHg)
Densité: 1,08 g/cm³
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00270516
Numéro CAS: 95715-85-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +16° to +20° (20°C, 589 nm) (c=5% in Methanol)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité