2,2-Dimethylcyclopentanone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
399400010 399400050
ACRO399400010EA 52 EUR InStock
ACRO399400010 ACRO399400050
2,2-Dimethylcyclopentanone 97%
2,2-Dimethylcyclopentanone
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formule: C₇H₁₂O
Point d'ébullition: 143…145 °C (760 mmHg)
Densité: 0.89 g/cm³
Point d'éclair: 32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049164
Numéro CAS: 4541-32-6
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité