Benzylphosphonic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
393340010 393340050 393340250
ACRO393340010EA 33.5 EUR InStock
ACRO393340010 ACRO393340050 ACRO393340250
Benzylphosphonic acid 98%
Benzylphosphonic acid
Formule: C₇H₉O₃P
Point de fusion: 165…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039519
Numéro CAS: 6881-57-8
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 169 to 173 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité