(S)-1-(Pyridin-4-yl)ethanol 99+%, (99+% ee)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
393370010 393372500
ACRO393370010EA 306 EUR InStock
ACRO393370010 ACRO393372500
(S)-1-(Pyridin-4-yl)ethanol 99+%, (99+% ee)
(S)-1-(Pyridin-4-yl)ethanol
Appearance: White to cream Powder or crystals and/or chunks
Formule: C₇H₉NO
Point de fusion: 67…70 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077866
Numéro CAS: 54656-96-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 70 °C
GC ≥99.0 %
Enantiomeric excess ≥99.0 %
Specific optical rotation -56° to -61° (20 °C, 589 nm) (c=1, chloroform)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité