2,4,6-Trichloropyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
399590010 399590050
ACRO399590010EA 56 EUR InStock
ACRO399590010 ACRO399590050
2,4,6-Trichloropyridine 98%
2,4,6-Trichloropyridine
Formule: C₅H₂Cl₃N
MW: 182,44 g/mol
Point de fusion: 33…37 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00971928
Numéro CAS: 16063-69-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystals or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 31 to 37 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité