Tétrachlorure de diphosphoryle 90+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Diphosphoryl chloride, Pyrophosphoryl chloride
393620050 393620250
ACRO393620050EA 24.1 EUR InStock
ACRO393620050 ACRO393620250
Tétrachlorure de diphosphoryle 90+%
Tétrachlorure de diphosphoryle
Formule: Cl₄O₃P₂
MW: 251,76 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C (12 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061542
Numéro CAS: 13498-14-1
ONU: 3264
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité