Histamine (free base) 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
411710010 411710050 411710250
ACRO411710010EA 76 EUR InStock
ACRO411710010 ACRO411710050 ACRO411710250
Histamine (free base) 97%
Histamine (free base)
Formule: C₅H₉N₃
Point d'ébullition: 167 °C (.8 mmHg)
Point de fusion: 83…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005210
Numéro CAS: 51-45-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité