4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
399980010 399980050
ACRO399980010EA 228 EUR InStock
ACRO399980010 ACRO399980050
4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine 98%
4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine
Appearance: White to light yellow Crystalline powder
Formule: C₄H₃ClFN₃
MW: 147,54 g/mol
Point de fusion: 193…195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00057344
Numéro CAS: 155-10-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 192 to 196 °C
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité