Mithramycin A (de Streptomyces argillaceus) 90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
415090050 415090010
ACRO415090050EA 504 EUR InStock
ACRO415090050 ACRO415090010
Mithramycin A (de Streptomyces argillaceus) 90%
Mithramycin A
Appearance: Yellow Powder
Soluble in DMSO (100 mg/mL)
Formule: C₅₂H₇₆O₂₄
Point de fusion: 180…183 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00135618
Numéro CAS: 18378-89-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Solubility (100 mg/ml in DMSO) Clear yellow
HPLC ≥88 %
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité