tert-Butylmagnesium chloride 1.7 M dans le diéthyl éther, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
394301000 394308000
394301000.EA 85.1 EUR InStock
394301000. 394308000.
tert-Butylmagnesium chloride 1.7 M dans le diéthyl éther, AcroSeal®
tert-Butylmagnesium chloride
Appearance: Dark brown Solution
Formule: C₄H₉ClMg
Point d'ébullition: 34 °C (760 mmHg)
Densité: 0.8 g/cm³
Point d'éclair: –40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000465
Numéro CAS: 677-22-5
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark brown Solution
Titration Active base 24 to 26 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité