2,2'-Azobis(2-methylpropionamidine)dihydrochloride (AAPH) 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
401560500 401560250 401562500
ACRO401560500EA 87.4 EUR InStock
ACRO401560500 ACRO401560250 ACRO401562500
2,2'-Azobis(2-methylpropionamidine)dihydrochloride (AAPH) 98%
2,2'-Azobis(2-methylpropionamidine)dihydrochloride (AAPH)
Appearance: White to off-white Granules
Formule: C₈H₁₈N₆·2HCl
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00142725
Numéro CAS: 2997-92-4
ONU: 3088
ADR: 4.2,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Granules
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 % (on dry substance)
Loss on drying ≤1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité