Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(II) dichloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
395890010 395892500
ACRO395890010EA 107 EUR InStock
ACRO395890010 ACRO395892500
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(II) dichloride 98%
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(II) dichloride
Appearance: Yellow Powder
Formule: C₃₆H₆₆Cl₂P₂Pd
Point de fusion: 270 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191830
Numéro CAS: 29934-17-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité