Lithium isopropoxide 3 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
396501000 396508000
396501000.EA 107 EUR InStock
396501000. 396508000.
Lithium isopropoxide 3 M dans le THF, AcroSeal®
Lithium isopropoxide
Appearance: Clear red Solution
Formule: C₃H₇LiO
MW: 66,028 g/mol
Densité: 0.87 g/cm³
Point d'éclair: –19 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048286
Numéro CAS: 2388-10-5
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to red Solution
Strength 2.9 to 3.3 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité