5-Formyl-2-thiopheneboronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Formylthiophen-2-boronic acid, 5-Formylthiophene-2-boronic acid
397150010 397150050
ACRO397150010EA 76 EUR InStock
ACRO397150010 ACRO397150050
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid 97%
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid
Formule: C₅H₅BO₃S
MW: 155,97 g/mol
Point de fusion: 132…135 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02093666
Numéro CAS: 4347-33-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité