2-Ethylbenzoic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
378750010 378750050
ACRO378750010EA 117 EUR InStock
ACRO378750010 ACRO378750050
2-Ethylbenzoic acid 97%
2-Ethylbenzoic acid
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,1700 g/mol
Point de fusion: 62…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045838
Numéro CAS: 612-19-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité