(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane, extra sec sur tamis moléculaire 99+% stabilisé, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
396630010 396631000
396630010.EA 224 EUR InStock
396630010. 396631000.
(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane, extra sec sur tamis moléculaire 99+% stabilisé, AcroSeal®
(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane
Formule: C₅H₁₀O
Point d'ébullition: 79 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –136 °C
Densité: 0.86 g/cm³
Point d'éclair: –11 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005367
Numéro CAS: 96-47-9
ONU: 2536
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.002 %
GC ≥99.0 %
Stabilizer 150 to 400 ppm BHT
Peroxides ≤50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité