6-Bromoindole 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
397360010 397360050 397362500
ACRO397360010EA 138 EUR InStock
ACRO397360010 ACRO397360050 ACRO397362500
6-Bromoindole 96%
6-Bromoindole
Formule: C₈H₆BrN
Point de fusion: 92…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00238550
Numéro CAS: 52415-29-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 96 °C
GC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité