Éthanolate de magnésium 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
397470050 397471000 397475000
ACRO397470050EA 38.7 EUR InStock
ACRO397470050 ACRO397471000 ACRO397475000
Éthanolate de magnésium 98%
Éthanolate de magnésium
Formule: C₄H₁₀MgO₂
Point de fusion: 270 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009060
Numéro CAS: 2414-98-4
ONU: 3205
ADR: 4.2,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Additional info May contain up to 2.5% Mg(OH)2 and/or MgCO3
Titration with HCl 97.5 to 102.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité