(tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde 90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (tert-Butyldimethylsilyloxy)acetaldehyde
397510010 397510050
ACRO397510010EA 84.1 EUR InStock
ACRO397510010 ACRO397510050
(tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde 90%
(tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde
Appearance: Clear colorless to straw yellow Liquid
Formule: C₈H₁₈O₂Si
MW: 174,315 g/mol
Point d'ébullition: 156…157 °C (760 mmHg)
Densité: 0.915 g/cm³
Point d'éclair: 60 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01321229
Numéro CAS: 102191-92-4
ONU: 1989
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité