1H-Pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Pyrazolecarboxylic acid
396851000 396855000
ACRO396851000EA 49.2 EUR InStock
ACRO396851000 ACRO396855000
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid
Formule: C₄H₄N₂O₂
MW: 112,09 g/mol
Point de fusion: 282 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011558
Numéro CAS: 37718-11-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité