Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Fluoroindole 96%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

ACRO397650010EA 199 EUR InStock
ACRO397650010
4-Fluoroindole 96%
4-Fluoroindole


Formule: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C (,4 mmHg)
Point de fusion: 32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055992
Numéro CAS: 387-43-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité