1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
397720010 397720050
ACRO397720010EA 16.6 EUR InStock
ACRO397720010 ACRO397720050
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine 97%
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine
Formule: C₁₁H₂₁NO₃
Point de fusion: 78…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02094488
Numéro CAS: 123855-51-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité