4-Mercaptobenzoic acid 90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO373300050EA 88.8 EUR InStock
ACRO373300050 ACRO373300250
4-Mercaptobenzoic acid 90%
4-Mercaptobenzoic acid
Formule: C₇H₆O₂S
MW: 154,1863 g/mol
Point de fusion: 223…225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016617
Numéro CAS: 1074-36-8
ONU: 3335
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 215 to 224 °C
HPLC ≥88 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité