Trichloroéthylène 99.6% stabilisé ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
421525000 421520025
ACRO421525000EA 46.6 EUR InStock
ACRO421525000 ACRO421520025
Trichloroéthylène 99.6% stabilisé ACS
Trichloroéthylène
Formule: ClCH=CCl₂
Point d'ébullition: 86.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –85 °C
Densité: 1.46 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000838
Numéro CAS: 79-01-6
ONU: 1710
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ac57d7a9ea2e3097408c3559993eb33587aec09&vid=767d7d09973e747c5a2d07a4d46dffedfb559ceb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer ≤1 % (Type of stabilizer mentioned on the coa)
Residue after evaporation ≤0.001 %
Free halogens Passes test
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
Titrable acid ≤0.0001 meq/g
Titrable base ≤0.0003 meq/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité