Toluène 99.5% ACS, Conforme aux spécifications analytiques du réactif Ph. Eur.
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
424550010 424555000 424550025 424550251
ACRO424550010EA 52.2 EUR InStock
ACRO424550010 ACRO424555000 ACRO424550025 ACRO424550251
Toluène 99.5% ACS, Conforme aux spécifications analytiques du réactif Ph. Eur.
Toluène
Formule: C₆H₅CH₃
Point d'ébullition: 111 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.866 g/cm³
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008512
Numéro CAS: 108-88-3
ONU: 1294
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=25b1151f2c36438a22b72ca824b8b675133227c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
Boiling point 109 to 111 °C
Density (20/20 °C) 0.865 to 0.870
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Substance darkened by H2SO4 passes test
Sulfur compounds (as S) ≤0.003 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité