Isopropenylmagnesium bromide solution 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
427751000 427758000
427751000.EA 148 EUR InStock
427751000. 427758000.
Isopropenylmagnesium bromide solution 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
Isopropenylmagnesium bromide solution
Appearance: Yellow to grey to brown Solution
Formule: C₃H₅BrMg
MW: 145,282 g/mol
Point d'ébullition: 67 °C (760 mmHg)
Densité: 0.927 g/cm³
Point d'éclair: 2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192240
Numéro CAS: 13291-18-4
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to grey to brown Solution
Titration Active base 0.45 to 0.60 M
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité