Hexylmagnesium bromide 0.8 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
427761000 427768000
427761000.EA 89.7 EUR InStock
427761000. 427768000.
Hexylmagnesium bromide 0.8 M dans le THF, AcroSeal®
Hexylmagnesium bromide
Appearance: Brown Solution
Formule: C₆H₁₃BrMg
MW: 189,38 g/mol
Densité: 0.98 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000046
Numéro CAS: 3761-92-0
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Solution
Titration Grignard 0.6 to 1 M
Melting point 62 to 65 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité