Phenethylmagnesium chloride solution 1 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
427801000 427808000
427801000.EA 83.4 EUR InStock
427801000. 427808000.
Phenethylmagnesium chloride solution 1 M dans le THF, AcroSeal®
Phenethylmagnesium chloride solution
Appearance: Yellow to brown Solution
Formule: C₈H₉ClMg
Densité: 0.954 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192387
Numéro CAS: 90878-19-6
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Solution
Titration Grignard 0.90 to 1.10 M
Refractive index 1.3820 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité