n-Octylmagnesium bromide 2 M dans le diéthyl éther, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
427811000 427818000
427811000.EA 72.1 EUR InStock
427811000. 427818000.
n-Octylmagnesium bromide 2 M dans le diéthyl éther, AcroSeal®
n-Octylmagnesium bromide
Appearance: Yellow to brown Solution
Formule: C₈H₁₇BrMg
Point d'ébullition: 35 °C (760 mmHg)
Densité: 0.961 g/cm³
Point d'éclair: –35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191566
Numéro CAS: 17049-49-9
ONU: 2924
ADR: 3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Solution
Titration Grignard 1.9 to 2.2 M
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité