Triméthylétain chlorure 20% (p/p) 1 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Etain triméthyle chlorure
427851000.EA 195 EUR InStock
427851000.
Triméthylétain chlorure 20% (p/p) 1 M dans le THF, AcroSeal®
Triméthylétain chlorure
Formule: C₃H₉ClSn
MW: 199,27 g/mol
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000520
Numéro CAS: 1066-45-1
ONU: 1992
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.90 to 1.10 M
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité