Zirconium(IV) Propoxide ∼ 70%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
427931000 427938000
427931000.EA 43 EUR InStock
427931000. 427938000.
Zirconium(IV) Propoxide ∼ 70%, AcroSeal®
Zirconium(IV) Propoxide
Appearance: Colorless to yellow to amber Solution
Formule: C₁₂H₂₈O₄Zr
Densité: 1.044 g/cm³
Point d'éclair: 23 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015307
Numéro CAS: 23519-77-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow to amber Solution
Assay 27.0 to 29.0 % (ZrO2)
Melting point 73 to 80 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité