1-Octylmagnesium chloride 1.4 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
428031000 428038000
428031000.EA 96.5 EUR InStock
428031000. 428038000.
1-Octylmagnesium chloride 1.4 M dans le THF, AcroSeal®
1-Octylmagnesium chloride
Formule: C₈H₁₇ClMg
Point d'éclair: –10 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000476
Numéro CAS: 38841-98-4
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey-green to brown Solution
Titration Grignard 1.2 to 1.6 M
Additional info is possible)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité