Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(+)-ɑ-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

ACRO428180010EA 334 EUR InStock
ACRO428180010
(S)-(+)-ɑ-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 99%
(S)-(+)-alpha-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid


Formule: C₈H₇F₃O
MW: 176,14 g/mol
Point d'ébullition: 127 °C (760 mmHg)
Densité: 1,3 g/cm³
Point d'éclair: 84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077845
Numéro CAS: 340-06-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
NMR Consistent with structure
Specific optical rotation +30° to +33° (20°C, 589 nm) (C= neat)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité