6-Carboxyfluorescein 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
425801000 425805000
ACRO425801000EA 139 EUR InStock
ACRO425801000 ACRO425805000
6-Carboxyfluorescein 96%
6-Carboxyfluorescein
Appearance: Yellow to orange Powder
Formule: C₂₁H₁₂O₇
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036873
Numéro CAS: 3301-79-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité